Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, CloneWell II 0.8%
Artikelnummer. 15766558
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15766558
Marke: Invitrogen™ G8168ST
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Geladapter, Kabel mit Netzadapter.
Für die schnelle und komfortable E-Gel™ Agarosegelelektrophorese, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt. Inklusive E-Gel™ CloneWell™ II Agarose-Gel (0,8 %).
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 0.8% E-Gel CloneWell II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment isolation in a cloning workflow.
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit mit 0,8%igen E-Gel CloneWell II Agarosegelen enthält alles, was Sie für ein schnelleres und effizienteres Isolieren von DNA-Fragmenten in einem Klonierungsarbeitsablauf benötigen.
Inhalt des Kits:
  • 10 E-Gel CloneWell II Agarosegele mit SYBR Safe, 0,8 % (Kat.- Nr. G661818)
  • E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät (Bestellnr. G8100)
  • E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel Probenbeladungspuffer (1x) (Bestellnr. 10488091)
Garantie
1 Jahr Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel CloneWell II gels
• 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Typ Starter-Kit für Elektrophoreseapparatur
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Max. Spannung 240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur)
Spannung 240 VAC