Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke: Corning™ 431143
Beschreibung
- Für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien
- Graduiert, weiter Hals
- Einzeln verpackt
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
- RNase-/DNase-frei
- Standardmäßig mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit zwei Positionen oder mit belüfteten Verschlüssen mit einer hydrophoben Membran mit 0.2 μm Porengröße
- Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
Spezifikation
4,22 oz. | |
Polypropylene, Polypropylen | |
2,6 cm | |
Polycarbonat | |
25 ml | |
50/Karton | |
Ja | |
Steril |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
125 ml | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit, Breit | |
Schraubverschluss, Belüftet |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
26224008 | Qualitätsbescheinigung | 21/01/2025 | 431143 |
20724007 | Qualitätsbescheinigung | 03/01/2025 | 431143 |
20424006 | Qualitätsbescheinigung | 03/01/2025 | 431143 |
19524005 | Qualitätsbescheinigung | 08/12/2024 | 431143 |
08124004 | Qualitätsbescheinigung | 10/09/2024 | 431143 |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.