Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Marke:  Thermo Scientific™ 4115-0125
182.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10266432
  • 323.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Beschreibung
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit flachem Boden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
Merkmale:
  • Steril und für den einmaligen Gebrauch: Geringeres Kontaminationsrisiko
  • Fällt beim Autoklavieren in sich zusammen: Weniger Sondermüll
  • Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 oz.
PETG
1
Keine
Ja
Enghals
Flach
38 – 430 mm
125 ml
24
Erlenmeyer
Nicht autoklavierbar
Ja
Steril
Belüftet
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423108 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2025 Catalog Number4115-0125
Chargennummer60912431 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog Number4115-0125
Chargennummer1363392 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4115-0125
Chargennummer1359889 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4115-0125
Chargennummer1340843 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number4115-0125
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril > 125 ml; Belüfteter Verschluss
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.