Learn More
Fisherbrand™ Schüttelkolben
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2800 ml
Bodenform:
Flach
Mit Schikanen
Verschlusstyp:
Belüftet
Ohne Belüftung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Durchsichtiges, langlebiges Polycarbonat mit permanenten Graduierungen
- Polypropylenverschluss mit 0.22 μm-Pore aus PTFE
- Einzeln verpackt zur leichteren Lagerung und Handhabung
- Flacher Boden für den Einsatz auf dem Labortisch oder Boden mit Schikanen für den Einsatz auf dem Schüttlertisch
- Belüfteter oder nicht belüfteter Schraubverschluss
- Autoklavierbarer Kolben
- Steril
Zertifizierungen
Zertifiziert steril bei 10–6 SAL-Wert, USP-Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,22 oz. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Suspensionszellkulturen, Medienvorbereitung und Lagerung |
| Enthält | 0,22μm PTFE-Pore |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |