Learn More
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Entlüftungskappe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15853875 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
3 l
5 l
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15853875
Marke: Corning™ 431280
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturanwendungen in Schüttlern.
Corning™ Erlenmeyerkolben und Kulturkolben nach Fernbach sind ideal für Anwendungen und Lagerung von Schüttelkulturen. Ersatzkappen für 2 l, 3 l und 5 l Kolben erhältlich.
  • Konstruktion aus Glykol-modifiziertem Polyethylenterephthalat: Das Material der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit.
  • Volumenbereich von 2 l bis 5 l
  • Eingegossene Graduierungen sorgen für mehr Genauigkeit (±5 %)
  • Entlüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Sicherstellung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen
  • Einzeln verpackt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10−6
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 2 l
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Form Erlenmeyer
Sterilität Steril
Bodenform Ohne Schikanen
Verschlusstyp Belüftet
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.