Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
404.56 € - 669.50 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Beschreibung | Oberteil: Mit Gewinde |
Material | Polycarbonat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Schüttelkulturanwendungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) Hals | Verschlusstyp | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) Hals | Verschlusstyp | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10022611
![]() ![]() |
Corning™
431144 |
250 ml | 3,1 cm | Schraubverschluss, Belüftet | 25 ml |
669.50 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10352742
![]() ![]() |
Corning™
431145 |
500 ml | 4,3 cm | Schraubverschluss, Belüftet | 50 mL |
435.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10537041
![]() ![]() |
Corning™
431146 |
1 l | 4,3 cm | Flach | 50 ml |
544.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10114101
![]() ![]() |
Corning™
431147 |
1 l | 4,3 cm | Schraubverschluss, Belüftet | 50 mL |
605.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10045411
![]() ![]() |
Corning™
431143 |
125 ml | 2,6 cm | Schraubverschluss, Belüftet | 25 ml |
595.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10654541
![]() ![]() |
Corning™
430421 |
125 ml | 2,6 cm | Flach | 25 ml |
482.31 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10716851
![]() ![]() |
Corning™
430183 |
250 ml | 3,1 cm | Flach | 25 ml |
554.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10664541
![]() ![]() |
Corning™
430422 |
500 ml | 4,3 cm | Flach | 50 ml |
404.56 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien
- Graduiert, weiter Hals
- Einzeln verpackt
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
- RNase-/DNase-frei
- Standardmäßig mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit zwei Positionen oder mit belüfteten Verschlüssen mit einer hydrophoben Membran mit 0.2 μm Porengröße
- Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
Spezifikation
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
1/Packung | |
Weit, Breit |
Polypropylen | |
Polycarbonat | |
Weithals | |
Ja | |
Steril |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.