Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
103.40 € - 720.66 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | HDPE |
---|---|
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine optimale Zellanhaftung |
Enthält | Chargennummern für einfache Rückführbarkeit |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10226821
![]() ![]() |
Corning™
431085 |
750 ml | Phenolharz | Abgewinkelt |
365.87 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10767442
![]() ![]() |
Corning™
431079 |
750 ml | Verschlusskappe mit Dichtring | Abgewinkelt |
367.12 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10288990
![]() ![]() |
Corning™
430639 |
70 ml | Belüftet | Schräg |
345.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10619151
![]() ![]() |
Corning™
430168 |
70 ml | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
695.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10156861
|
Corning™
430720 |
275 mL | Verschlusskappe mit Dichtring | Gekantet | N/A | N/A | N/A | |||||
10439711
![]() ![]() |
Corning™
430823 |
600 ml | Verschlusskappe mit Dichtring | Schräg |
261.04 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10585901
![]() ![]() |
Corning™
430825 |
600 ml | Belüftet | Schräg |
290.16 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10706872
![]() ![]() |
Corning™
430824 |
600 ml | Phenolharz | Schräg |
249.98 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10790113
![]() ![]() |
Corning™
430372 |
70 ml | Phenolharz | Schräg |
720.66 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10296861
![]() ![]() |
Corning™
431080 |
750 ml | Belüftet | Abgewinkelt |
395.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10586281
![]() ![]() |
Corning™
431081 |
1000 ml | Verschlusskappe mit Dichtring | Abgewinkelt |
256.88 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10144001
![]() ![]() |
Corning™
431082 |
1000 ml | Belüftet | Abgewinkelt |
278.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10176560
![]() |
Corning™
3000 |
900 mL | Phenolharz | Schräg |
207.76 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10340361
![]() |
Corning™
3001 |
900 ml | Vent | Gekantet | N/A | N/A | N/A | |||||
10300361
![]() |
Corning™
3151 |
720 mL | Vent | Gerade | N/A | N/A | N/A | |||||
10035230
![]() |
Corning™
3150 |
720 ml | Phenolic Style | Gerade | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Stapelbar, Polystyrol
- Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von Zelladhäsion und -wachstum
- Getestet auf Sterilität, Toxizität, Zelladhäsion und Wachstumsförderung
- Optisch klare Oberflächen sorgen für eine verzerrungsfreie Ansicht im Mikroskop
- Aufgedruckte Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit des Produkts
- Steril und nicht-pyrogen
Kappentypen
- Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
- Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
- Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
- Kippschutzumrandung
- Gegossene Graduierungen
- Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
- Auflageleiste an der Oberseite
- Der 75 cm2-Kolben verfügt über einen umgestalteten Hals, der das Ausgießen von Medien erleichtert, Höhe von 1,4 in. (3,6 cm) für ein niedrigeres Stapeln; Belüftungskappe mit konzentrischem Kreis im Costar™ Stil
Spezifikation
HDPE | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Rechteckig | |
Ja |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril |