Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
600 ml
720 ml
750 ml
1000 ml
Verschlusstyp:
Belüftet
Phenolharz
Phenolischer Art
Verschlusskappe mit Dichtring
Flaschenhalstyp:
Abgewinkelt
Gerade
Schräg
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Stapelbar, Polystyrol
- Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von Zelladhäsion und -wachstum
- Getestet auf Sterilität, Toxizität, Zelladhäsion und Wachstumsförderung
- Optisch klare Oberflächen sorgen für eine verzerrungsfreie Ansicht im Mikroskop
- Aufgedruckte Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit des Produkts
- Steril und nicht-pyrogen
Kappentypen
- Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
- Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
- Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
- Kippschutzumrandung
- Gegossene Graduierungen
- Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
- Auflageleiste an der Oberseite
- Der neu gestaltete Hals unterstützt das Ausgießen von Medien. Die Belüftungskappe hat einen konzentrischen Kreis im Costar™-Stil
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,36 oz. |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 70 ml |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine optimale Zellanhaftung |
| Enthält | Chargennummern für einfache Rückführbarkeit |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
| Mehr anzeigen |