Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke:  Corning™ 3001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10340361
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stapelbar, aus Polystyrol
  • Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
  • Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
  • Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
  • Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
  • Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
  • Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
  • Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
  • Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
Merkmale der Schräghalsflaschen:
  • Umrandung gegen Umfallen
  • Eingeprägte Graduierung
  • Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
  • Stützstange an der Oberseite
  • Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30.43 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Rechteckig
Ja
Vent
Rot
900 ml
Für eine optimale Zellanhaftung
Gekantet
Gewebekulturbehandelt