Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke: Corning™ 431080
375.25 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stapelbar, Polystyrol
- Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von Zelladhäsion und -wachstum
- Getestet auf Sterilität, Toxizität, Zelladhäsion und Wachstumsförderung
- Optisch klare Oberflächen sorgen für eine verzerrungsfreie Ansicht im Mikroskop
- Aufgedruckte Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit des Produkts
- Steril und nicht-pyrogen
Kappentypen
- Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
- Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
- Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
- Kippschutzumrandung
- Gegossene Graduierungen
- Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
- Auflageleiste an der Oberseite
- Der 175 cm2-Kolben verfügt über einen umgestalteten Hals, der das Ausgießen von Medien erleichtert, Höhe von 1,4 in. (3,6 cm) für ein niedrigeres Stapeln; Belüftungskappe mit konzentrischem Kreis im Costar™ Stil
Spezifikation
25,3 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Belüftet |
Orange | |
750 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Abgewinkelt | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
30924056 | Qualitätsbescheinigung | 27/03/2025 | 431080 |
30524055 | Qualitätsbescheinigung | 25/03/2025 | 431080 |
30224054 | Qualitätsbescheinigung | 12/03/2025 | 431080 |
29824053 | Qualitätsbescheinigung | 12/03/2025 | 431080 |
29524052 | Qualitätsbescheinigung | 01/03/2025 | 431080 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25