Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10586281 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
600 ml
720 ml
750 ml
1000 ml
Verschlusstyp:
Belüftet
Phenolharz
Phenolischer Art
Verschlusskappe mit Dichtring
Flaschenhalstyp:
Abgewinkelt
Gerade
Schräg
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10586281
Marke: Corning™ 431081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
  • Stapelbar, aus Polystyrol
  • Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
  • Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
  • Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
  • Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
  • Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
  • Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
  • Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
  • Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
Merkmale der Schräghalsflaschen:
  • Umrandung gegen Umfallen
  • Eingeprägte Graduierung
  • Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
  • Stützstange an der Oberseite
  • Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine optimale Zellanhaftung
Enthält Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Flaschenhalstyp Abgewinkelt
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Gewebekulturbehandelt
Graduated Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring