Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke: Corning™ 430372
Beschreibung
- Stapelbar, aus Polystyrol
- Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
- Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
- Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
- Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
- Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
- Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
- Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
- Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
- Umrandung gegen Umfallen
- Eingeprägte Graduierung
- Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
- Stützstange an der Oberseite
- Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
Spezifikation
2,36 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Phenolharz |
Schwarz | |
70 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Schräg | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
32024007 | Qualitätsbescheinigung | 19/03/2025 | 430372 |
24924005 | Qualitätsbescheinigung | 22/02/2025 | 430372 |
20424004 | Qualitätsbescheinigung | 09/11/2024 | 430372 |
17724003 | Qualitätsbescheinigung | 08/10/2024 | 430372 |
14324002 | Qualitätsbescheinigung | 27/07/2024 | 430372 |