Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke: Corning™ 431082
264.10 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stapelbar, Polystyrol
- Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von Zelladhäsion und -wachstum
- Getestet auf Sterilität, Toxizität, Zelladhäsion und Wachstumsförderung
- Optisch klare Oberflächen sorgen für eine verzerrungsfreie Ansicht im Mikroskop
- Aufgedruckte Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit des Produkts
- Steril und nicht-pyrogen
Kappentypen
- Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
- Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
- Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
- Kippschutzumrandung
- Gegossene Graduierungen
- Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
- Auflageleiste an der Oberseite
- Der 75 cm2-Kolben verfügt über einen umgestalteten Hals, der das Ausgießen von Medien erleichtert, Höhe von 1,4 in. (3,6 cm) für ein niedrigeres Stapeln; Belüftungskappe mit konzentrischem Kreis im Costar™ Stil
Spezifikation
33,8 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Belüftet | |
370 ml |
Orange | |
1000 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Abgewinkelt | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril | |
225 cm2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
32724046 | Qualitätsbescheinigung | 21/03/2025 | 431082 |
31224043 | Qualitätsbescheinigung | 21/03/2025 | 431082 |
32524045 | Qualitätsbescheinigung | 19/03/2025 | 431082 |
30824042 | Qualitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 431082 |
25224035 | Qualitätsbescheinigung | 08/02/2025 | 431082 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen