Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke: Corning™ 430720
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stapelbar, aus Polystyrol
- Behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
- Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
- Optisch klare Oberflächen erlauben verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
- Aufgedruckte Chargennummer für Produktrückverfolgbarkeit
- Steril und nicht-pyrogenisch
Kappenarten
- Schraubkappen aus Phenol für Kulturen, die einen Gasaustausch benötigen
- Schraubstopfenkappen für Kulturen, die keinen Gasaustausch benötigen
- Belüftungskappen für Gasaustausch, minimiert Kontamination von Zellkulturen
- Stehrand
- Eingeprägte Graduierungen
- Matte Beschriftungsfelder auf beiden Seiten
- Querliegende Stützkante auf Oberseite
- Neu geformter Hals der 75 cm2-Flaschen erleichtert das Befüllen mit Medien, Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) für niedrigere Stapelhöhe, Belüftungskappe mit Costar™ ähnlichem konzentrischen Kreis
Spezifikation
9,2 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Verschlusskappe mit Dichtring |
Orange | |
275 mL | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Gekantet | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril |