Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem: Reinigungswerkzeug
GREENER_CHOICE
Passt leicht durch Durchreichen, ohne Montage und wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Reinluftwerkbänke, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Marke:  Contec™ 2665LF
103.51 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16565274
  • 150.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das EasyReach™ Reinigungssystem besteht aus einem leichten 1-teiligen Reinigungswerkzeug aus Edelstahl und austauschbaren Einweg- und Absorptionsmittel-Reinigungspads, die eine effektive Reinigung und Desinfektion in schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen. 
  • Durch die rechteckige Form ist eine überlappende, gerade Linie einfach zu erreichen
  • Der flache, um 360° schwenkbare Kopf ermöglicht eine schnelle und einfache Erreichbarkeit schwer zugänglicher Bereiche
  • Klappbares Gelenk und leichte Konstruktion
  • Die einfache Griffkante am Reinigungskissen sorgt dafür, dass das Polster fest auf dem Moppkopfrahmen sitzt. Der Austausch mit Handschuhen ist einfach
  • Kleine Packungsmengen sind optimal für die Verwendung in einem Durchgang
  • Das gut passende, gesteppte Polyesterkissen gewährleistet eine effektive, gleichmäßige Oberflächenabdeckung, reduziert die Anzahl lebensfähiger und nicht lebensfähiger Kontaminanten und gewährleistet eine maximale Rückstandsentfernung
  • Die Kissen mit absorbierenden Doppelschicht-Quiltec™ versiegelten Kanten sorgen dafür, dass Partikel und Fasern minimiert werden
  • Mit 70 % IPA getränkte Reinigungspads erhältlich
Hinweis: Die Reinigungspads sind separat erhältlich, siehe MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Siehe QuickConnect™ Moppkopfgestelle und Griffe für die EasyReach-Variante mit langem Stiel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1-teiliger, flach legbarer Rahmen
16,5 in.
42 cm
Reusable
Edelstahl
White
Unsteril
Autoklavierbar
No
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40408Z4 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/02/2025 Catalog Number2665LF
Chargennummer40305Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2665LF
Chargennummer20927Z2 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/07/2024 Catalog Number2665LF
Chargennummer21006Z8 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/06/2024 Catalog Number2665LF
Chargennummer31101Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/04/2024 Catalog Number2665LF
Name des Produkts
Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem: Reinigungswerkzeug > Einteiliges, flach legbares Gestell, 16,5 in.