Learn More
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 11942405 Shop All Contec Products
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Eloxiertes Aluminium
Glasfaser
Kohlefaser
Kohlenstofffaser
Produkttyp:
1-teiliger Griff mit fester Länge
2-teiliger ausziehbarer Griff
4-teiliger ausziehbarer Stiel
Ausziehbarer Griff
Stiel
Länge (angloamerikanisch):
16 Zoll bis 30 Zoll
16 Zoll, verlängerbar auf 30 Zoll
16 in.
18 bis 32 in.
18 in.
37,5 bis 65,5 Zoll
40 bis 70 in.
50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll
60 Zoll
63 bis 114 in.
66 bis 224 in.
69 bis 334 in.
71 Zoll, verlängerbar auf 130 Zoll
Ausziehbar bis 16 ft.
Zur Verwendung mit (Geräte):
QuickTask Halterung mit flachem Gelenk für Moppkopf aus Polypropylen
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11942405
Brand: Contec™ 2643
Only null left
Add to basket
Add to basket
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas Contec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele:
  • Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
  • autoklavierbar
  • Ausziehbare Stiellängen: 16 cm (41 cm) bis 30 Zoll. (76 cm), 50 Zoll (127 cm) Stiel ausziehbar bis 92 Zoll. (234 cm) 69 Zoll (175 cm) ausziehbar auf 10,8 ft (3,3 m)
  • Feste Länge: 16 Zoll 41 cm, 60 Zoll 152 cm
  • Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein 16-Fuß- (4,9 m) eloxierter Aluminiumstiel erhältlich; Der 4-teilige Stiel lässt sich zum Autoklavieren leicht zerlegen
QuickConnect Haken für Moppstiele;
  • QuickConnect Stielhaken, passend für 0,9 Zoll- (2 cm) und 1 Zoll- (2,5 cm)-Stiele
  • Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp 2-teiliger ausziehbarer Griff
Farbcode Weiß
Länge (angloamerikanisch) 50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 127 bis 234 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung in kritischen Umgebungen
Color-coded Nein
Material Eloxiertes Aluminium