Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (USA)
Entwickelt für Fibroblast-Anwendungen, ergänzen sie das Zellkulturwachstum mit HyClone™ FetalClone™ III Serum (Herkunftsland: USA), der am weitesten verbreiteten Alternative für fötales Kälberserum (FKS).
Marke: Cytiva SH30109.03
287.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstige Alternative zu FKS
- Leistung vergleichbar mit der von FKS
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, GPT, Serum, Natrium, Kalium, GOT, Serum, Gesamt-Protein, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Ohne | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
Nein |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.