Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplatten Immuno PolySorp 96-Well
Marke:  Thermo Scientific™ Nunc™ 473245
178.15 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10234551
  • 1511.10 € / 210 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entwickelt für die Replikation von DNA-Bibliotheken.
Zu verwenden mit 96- und 384 Well Platten
Ideal zum Transfer kleiner Probenvolumina von Platte zu Platte oder von einer Platte auf eine Membran
Flammenbeständige Edelstahlnadeln (Länge je ca. 22,1mm). Pro Nadel wird etwa ein Volumen von 1μl von Flüssigkeit zu Flüssigkeit übertragen und 0,1μl von Flüssigkeit auf eine Membran
TSP-Deckel passt auch auf den OmniTray für Replikas oder Dot Blotting
Das Transfervolumen für PolySorp™ TSP beträgt 1,0μl/Nadel (Nadellänge ca. 10mm)
Typ: Kunststoff 96-Nadel Replikator (TSP)
Volumen: -μl
Steril: Ja
Masse: 127,4/85,3/13,0mm
Material: PP / PolySorp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Clear
96
Runder Boden (U-Well)
8 x 12
Polystyrene
Polystyrol
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    8
    Stunden
    8
    Minuten
    57
    Sekunden
    53
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Tage
    9
    Stunden
    8
    Minuten
    57
    Sekunden
    53
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplatten Immuno PolySorp 96-Well > U Boden Polystyrol PolySorp Oberflächenübertragung für Festphasensystem (TSP)21 x 10 Platten, klar 95 mm2 Gesamtoberflächenbereich Thermo Scientific Nunc