Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
BIOPHARMA
Contec Quiltec I Moppköpfe werden aus 100 % 2-lagigem Polyester um einen Viskosekern gefertigt und sind daher ideal für die höchste Reinraumqualität, da sie sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern erzeugen.
Marke:  Contec™ MHQT0150
151.78 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15817044
  • 214.00 € / 40 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweilagiges, zu 100 % gestricktes Polyester über einem Viskosekern
  • Gammastrahlung mit mindestens 25 kGy
  • 5 Mopps doppelt verpackt
  • Ca. 18 – 20 m2 Abdeckung
  • Konformitätszertifikate in jeder Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
39 x 13 cm
White
Nicht autoklavierbar
Wischen im Reinraum
Polyester, Rayon
Moppkopf
Steril
Single-use
No
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer022691 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog NumberMHQT0150
Chargennummer022413 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberMHQT0150
Chargennummer022295 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberMHQT0150
Chargennummer022114 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/11/2024 Catalog NumberMHQT0150
Chargennummer022216 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/11/2024 Catalog NumberMHQT0150
Name des Produkts
Contec™ Quiltec™ I Mop Head > Steril: Ja