Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke: Masterflex™ 96410-18
434.15 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- Sehr gute Biokompatibilität
- Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
- Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
- Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
- Durchscheinend
Bestellinformation
Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)
Spezifikation
USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP) | |
31/100 in. | |
Silikon | |
18 mm | |
760 cm | |
-58 °F | |
18 | |
0,37 in. | |
6.7 m Wasser | |
CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284 | |
446 °F | |
Pumpenschlauch |
Autoklavierbar | |
7,9 mm | |
0,7 in. | |
25 ft. | |
Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen | |
-50 °C | |
3,8 bis 2300 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung | |
21,9 ft Wasser | |
Durchscheinend | |
230 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
10Stunden
19Minuten
9Sekunden
40