Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördel- und Entbördelzangen zum Abdichten und Öffnen von Bördelfläschchen
Verwenden Sie manuelle Thermo Scientific™ Bördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-DCR13
348.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17374163
  • 365.04 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Bördelzangen und Entbördelzangen, um Bördelkappen manuell an den Fläschchen zu befestigen bzw. davon zu entfernen. Diese manuellen Bördel- und Entbördelzangen sind in den Größen 8 mm, 11 mm, 13 mm und 20 mm erhältlich und ermöglichen eine einfaches und zuverlässiges Anbringen und Entfernung von Bördelkappen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handentbördelzange
13 mm-Crimp-Fläschchen
Edelstahl, Aluminium
SureSTART Stufe 2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Manuelle Bördel- und Entbördelzangen zum Abdichten und Öffnen von Bördelfläschchen >