Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche aus Silikon, durchscheinend
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke: Masterflex™ 96400-16
150.47 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus peroxidelastifiziertem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Bestellinformation
Lieferbar in Längen zu je 7.6 m (25 ft.).
Spezifikation
USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP) | |
0,12 in. | |
Silikon | |
16 mm | |
7.6 m | |
-58 °F | |
Unsteril | |
0,8 bis 480 ml/min | |
CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284 | |
446 °F | |
Pumpenschlauch |
Autoklavierbar | |
3.1 mm | |
0,62 in. | |
25 ft. | |
Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen | |
-50 °C | |
16 | |
0,12 in. | |
Durchscheinend | |
230 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13