Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche aus Silikon, durchscheinend
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke:  Masterflex™ 96400-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11825181
  • 207.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus peroxidelastifiziertem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Bestellinformation
Lieferbar in Längen zu je 7.6 m (25 ft.).
Spezifikation
Spezifikation
USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP)
0,31 in.
Silikon
18 mm
7.6 m
-58 °F
Unsteril
3,8 bis 2300 ml/min
CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
446 °F
Pumpenschlauch
Autoklavierbar
7.9 mm
0,7 in.
25 ft.
Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen
-50 °C
18
0,37 in.
Durchscheinend
230 °C
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche aus Silikon, durchscheinend > Präzisions-Silikonschläuche (Peroxid), L/S 18, 25 ft.