Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
192.61 € - 475.28 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11845181
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96410-13
13
209.69 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11815171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96410-14
14
192.61 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11835171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96410-18
18
475.28 €
7.60 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10294882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96410-16
16
413.30 €
7.60 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13214503
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96410-25
25
248.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
  • Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Glattere Oberfläche als peroxidgehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung 
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
  • Durchscheinend
Bestellinformation
Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
25 ft.
Pumpenschlauch
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon