Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Für den Einsatz im medizinischen Bereich.
Marke:  Fisherbrand™ FB56469
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10283361
  • 77.00 € / 15 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
  • Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
  • Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
  • Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
  • Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Specifications
Specifications
Klasse 6
3.2 mm
15 m
Peristaltikpumpe
Durchscheinend
Autoklavierbar
Silikon
1.6 mm
Je 1 x
Pumpenschlauch
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche > Bohrungsgröße/Dicke:3,2 mm/1,6 mm