Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präuisions-Pumpenschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Marke: Masterflex™ 06508-16
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche.Pharmed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle.Die Schläuche sind hitzeabdichtbar, biegsam und formbar.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
- Anwendungen: Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
- Merkmale: Ungiftig; nicht-hämolytisch; extrem geringe Permeabilität; beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle; hitzeabdichtbar, klebbar und formbar. Undurchsichtig, beige.
- Zertifikate: FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und EP. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3.1 mm | |
0,62 in. | |
25 ft. | |
F├╝r Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen sowie f├╝r lichtempfindliche Proben | |
Je 1 x | |
0.8 bis 480 ml/min | |
Durch Umluftofen bei 249°C (480°F) für 16 Stunden sterilisieren | |
Undurchsichtig, beige | |
660 Mm Hg | |
Pumpenschlauch |
1/8 in. | |
PharMed BPT | |
16 mm | |
7.6 m | |
-51 °C | |
16 | |
1/8 in. | |
8.8 m | |
40 psi | |
132 °C |