Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke:  Masterflex™ 96410-13
180.39 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11845181
  • 209.69 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
  • Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
  • Durchscheinend
Bestellinformation
Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon > L/S 13, 25 ft.