Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well-Platten für die Immunologie mit rundem Boden, durchsichtig
Führen Sie kolorimetrische Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen durch, und verwenden Sie diese durchsichtigen, nicht sterilen 96-Well-Platten mit rundem Boden, die mit einer Auswahl an Oberflächen angeboten werden.
Marke: Thermo Scientific™ 3655
212.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Die transparenten, nicht sterilen Thermo Scientific™ Immuno 96-Well-Platten mit rundem Boden, für die eine Auswahl an verschiedenen Oberflächen für eine optimale Bindung erhältlich ist, eignen sich zur Durchführung von kolorimetrischen Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen. Inklusive Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und transparenten Mikrotiter™ Platten, die hervorragend für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays geeignet sind.
96-Well Feststoffplatten
- Transparentes Polystyrol
- Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen
- PolySorp und Immulon 1B zur Adsorption hydrophober Moleküle
- Immulon 2HB ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle
- MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
Rund | |
10 | |
Proteine |
Leicht hydrophil | |
Kolorimetrisch | |
50 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
280 μl | |
180 μl | |
Immulon 2 HB | |
50 | |
Keine |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.