Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10163711 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Rund
Oberflächenbehandlung:
Behandelt
Unbehandelt
Sterilität:
Steril
Unsteril
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
100 Stück
48 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10163711
Marke: Corning™ 3795
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus klarem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkulturen und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
  • Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
  • Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Nicht behandelt
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 25 St./Packung
Menge 4 x 25