Learn More
Corning™ 384-Well NBS-Mikrotiterplatte
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 384-Well einfarbige schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
Marke: Corning™ 3820
516.88 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Masse gemäss SBS. Mit erhabenem Rand an den Wells, um Crosskontaminationen zu verringern.Farbe: Schwarz
Boden: Schwarz
Oberfläche: NBS
Steril: Nein
Deckel: Nein
Packung: 10
Spezifikation
Standard | |
(NBS) ist eine firmeneigene Corning Behandlungstechnologie für Mikrotiterplatten aus Polystyrol zur Erzeugung einer nichtionischen hydrophilen Oberfläche (ähnlich Polyethylenoxid), mit der molekulare Interaktionen minimiert werden. | |
Nicht bindend | |
Polystyrol | |
5 bis 40 μl | |
Nicht-bindend | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
50/Karton |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
Schwarz | |
384 | |
Unsteril | |
50 μl | |
Verringerte Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und größerer Signal-Rausch-Abstand bei Assays | |
10/Packung |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen