Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Immobilization Kit, 2 mL
Kovalente Kopplung von Antikörpern und anderen Proteinen über primäre Amine (-NH2) zur Affinitätsreinigung mit diesen Aldehyd-aktivierten Agarosebeads.
Marke:  Thermo Scientific™ 44894
441.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10036763
  • 472.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zur Immobilisierung von 2 bis 40 mg Protein pro Säule
Ausreichend für: Immobilisierung von 2 bis 40 mg Protein pro Säule
• AminoLink Plus Säulen, 2 ml, 5 Säulen
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Citrat-Carbonat-Pufferpackung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Natriumcyanoborhydrid-Lösung, 5 M, 0,5 ml
• Quenching-Puffer, 60 ml
• Waschlösung, 240 ml
• Säulenzubehör
Bei 4 °C lagern.
Kit mit 5 Säule
Immobilisierungskit
2 bis 40 mg Protein pro Säule
Affinität, Agaroseharz
Kit mit mehreren Komponenten einschließlich 5 × 2 ml-Harzsäule
AminoLink™
Antikörper, Proteine durch Primäramine
Aldehyd
Zentrifugationssäule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ399782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44894
ChargennummerZJ399782A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44894
ChargennummerZE392043A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog Number44894
ChargennummerZE392043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 Catalog Number44894
ChargennummerYJ383645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number44894
Name des Produkts
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Immobilization Kit, 2 mL > Kit mit 2 ml-Harzsäulen; Kit mit 5 Säulen