Learn More
Cdc37L1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531292
Artikelnummer. 13455807
  • 502.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (95%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
CDC37L1 is a cytoplasmic phosphoprotein that exists in complex with HSP90 (HSPCA; MIM 140571) as well as several other proteins involved in HSP90-mediated protein folding (Scholz et al., 2001 [PubMed 11413142]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cdc37L1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated