Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-2 Magnet
Artikelnummer. 10723874
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10723874
Marke: Invitrogen™ 12321D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ein DynaMag-2 Magnet
Optimiert für die effiziente magnetische Trennung aller Arten von Dynabeads; (Durchmesser 1 bis 4,5 μm) in kleinen Probenvolumen (weniger als 2 ml)
Der DynaMag-2 Magnet kombiniert ein starkes Magnetfeld für effiziente Trennungen in klassischen Mikrozentrifugenröhrchen mit flexiblem und intelligentem ergonomischem Design.
  • Optimales Arbeitsvolumen: 10 – 2.000 µl
  • Nimmt bis zu 16 standardmäßige 1,5- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen in nummerierten Plätzen auf
  • Gute Kontrolle und Sichtbarkeit der Probe
  • Das Obergestell kann vom Untergestell mit dem Basismagneten problemlos abgenommen werden, um weitere Arbeitsschritte wie Resuspendieren, Vortexen, Rotieren oder manuelles Probenschütteln auszuführen.
  • Der Magnet kann mit allen Arten von Dynabeads für die effiziente Isolierung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden.
  • Das Probengestell kann leicht aus dem Basismagneten zum Resuspendieren, Vortexen, Rotieren oder manuellen Schütteln der Proben entnommen werden.
  • Ein Bolzen im Gestell sorgt für gleichmäßiges Vortexen aller Röhrchen.
  • Das Gestell kann auch entnommen und zum Lagern von Röhrchen verwendet werden.
  • Mit den 16 nummerierten Probenplätzen ist dieser Magnet ideal für die parallele Handhabung mehrerer Proben geeignet.
  • Mit acht Röhrchenpositionen auf jeder Seite des Racks lassen sich Protokolle leicht skalieren, um Reaktionen aus 96-Well-Platten aufzunehmen.
Dieser Magnet ist mit dem MX4 Mixer nicht kompatibel. Das herausnehmbare Probengestell ist auch separat erhältlich. Der Erwerb eines zusätzlichen Probengestells minimiert die Notwendigkeit, die Röhrchen zwischen den Gestellen umzustellen. Das Gestell kann auf der Laborbank, im Kühlschrank oder im Inkubator platziert werden.
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Zellisolierung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Magnete für die Zellisolierung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Aufreinigung, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Magnet
Inhalt und Lagerung Enthält einen DynaMag™-2 Magneten. Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie DYNAL, DynaMag, Dynabeads
Menge Je 1