Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Luminoskan™ Ascent Mikrotiterplatten-Luminometer
Führen Sie verschiedene luminometrische Forschungsapplikationen mit diesem kompakten, robusten Gerät durch, das DLR-Ready-zertifiziert ist.
Marke: Thermo Scientific™ 2805621
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Luminoskan™ Ascent Mikrotiterplatten-Luminometer eine Reihe luminometrischer Forschungsapplikationen durch. Das zuverlässige und robuste Gerät kann verschiedene Mikrotiterplattenformate aufnehmen, bietet hohe Messgeschwindigkeiten sowie bis zu drei Dispenser. Das Gerät hat die DLReady™ Validierung von Promega Corporation™ bestanden und besitzt das DLReady Zertifikat. Das Luminoskan Ascent Mikrotiterplatten-Luminometer ist validiert für Thermo Scientific™ Pierce™ Luciferase-Assays.
Hohe Messgeschwindigkeit:
- Misst 96-Well Mikrotiterplatten in nur 15 Sekunden
- Wichtig für kinetische Applikationen wie Enzymkinetik- und Phagozytose-Assays
Integrierte Dispenser zur präzisen Verfolgung kinetischer Reaktionen
- Kann für schnelle kinetische Untersuchungen wie ATP-Assays mit bis zu 3 Reagenziendispensern ausgerüstet werden
- Kann gleichzeitig dispensieren und messen und ermöglicht so die Aufzeichnung schneller Kinetikmessungen von Reaktionsbeginn an
- Bietet sehr geringe Totvolumina und Rückpump-Möglichkeiten für einen sehr sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien
Hohe Empfindlichkeit:
- Hervorragende Empfindlichkeit – DLReady-zertifiziert
- Die faserlose Direktbeleuchtungsoptik gewährleistet eine maximale Lichtaufnahme
- Hohe Empfindlichkeit, ein breiter dynamischer Bereich und geringer „Crosstalk“ gewährleisten bei allen luminometrischen Assays genaue und präzise Ergebnisse
Speziell für die Automation entwickelt:
- Kann Mikrotiterplatten mit bis zu 384 Wells messen und ermöglicht so hohe Assay-Durchsätze
- Einfache Integration mit automatisierten Systemen
Lieferumfang:
PC-Software
Empfohlen für:
- Reportergen-Assays
- Immunassays mit lumineszierenden Substraten
- Assays zu Zytotoxizität und Zellvermehrung
- Intrazelluläre Ca2+-Assays
- ATP-Assays
- Phagozytose-Assays
- Reaktive Sauerstoff-Assays
- Mikrobiologische Assays
- Enzym-Assays
- BRET-Assays
- ADmEtox
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
1. Dispenser-Kit für Luminoskan | |
384-Well-Platte | |
PC-Software |
Roboter | |
Luminoskan™ |