Learn More
POLR1D Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA530575
338.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
The protein encoded by this gene is a component of the RNA polymerase I and RNA polymerase III complexes, which function in the synthesis of ribosomal RNA precursors and small RNAs, respectively. Mutations in this gene are a cause of Treacher Collins syndrome (TCS), a craniofacial development disorder. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
POLR1D | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
POLR1D | |
1110003G10Rik; AC19; DNA-directed RNA polymerase I 16 kDa polypeptide; DNA-directed RNA polymerase I subunit D; DNA-directed RNA polymerases I and III subunit RPAC2; hRPA19; POLR1C; Polr1d; polymerase (RNA) I polypeptide D; polymerase (RNA) I polypeptide D, 16kDa; polymerase (RNA) I subunit D; Protein POLR1D, isoform 2; RNA polymerase 1-3; RNA polymerase I 16 kDa subunit; RNA polymerase I subunit D; RNA polymerases I and III subunit AC2; RPA16; RPA9; RPAC2; RPC16; Rpo1-3; TCS2 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
51082 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
1 mg/mL | |
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 | |
P0DPB6 | |
POLR1D | |
Full length human POLR1D (AAH00889) Recombinant protein. | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.