Learn More
ERAB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA529740
338.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13473997
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (87%), Rat (87%), Rhesus Monkey (97%), Bovine (91%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene encodes 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily. The gene product is a mitochondrial protein that catalyzes the oxidation of a wide variety of fatty acids, alcohols, and steroids. The protein has been implicated in the development of Alzheimer's disease, and mutations in the gene are the cause of 2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase deficiency (MHBD). Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
ERAB Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated