Learn More
Pufferlösung, pH 10.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 10.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 1100525
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11496424
  • 25.35 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
pH-Puffer
Ja
100 °C
10
500 ml
Merkmal
Fully miscible in water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer112524E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number1100525
Chargennummer112524L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number1100525
Chargennummer112523L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog Number1100525
Chargennummer112523L1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number1100525
Chargennummer112523C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2023 Catalog Number1100525
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    7
    Minuten
    34
    Sekunden
    55
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 10.00 > Menge: 500  ml, getestet bei 25 degC