Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer
Idealer Schutz durch eine Vielzahl von Lärmquellen am Arbeitsplatz und bei Freizeitaktivitäten. 3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer bieten vielseitigen Schutz für Aufgaben mit kurzer und langer Dauer.
Marke:  3M™ 7000038205
221.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15799687
  • 374.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sehr flaches Design, das Auffälligkeit minimiert
  • Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
  • Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
  • Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
H510F-404-GU, Kopfband
Kapselgehörschutz
CE-Zulassung, EN 352-3:2002
28 dB
Ja
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer > Bauart: H510F-404-GU