Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer
Idealer Schutz durch eine Vielzahl von Lärmquellen am Arbeitsplatz und bei Freizeitaktivitäten. 3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer bieten vielseitigen Schutz für Aufgaben mit kurzer und langer Dauer.
Marke: 3M™ 7000039618
178.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr flaches Design, das Auffälligkeit minimiert
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
Spezifikation
Gelb | |
H510B-403-GU, Nackenband | |
Kapselgehörschutz |
CE-Zulassung, EN 352-3:2002 | |
26 dB |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer > Bauart: H510B-403-GU
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur