Learn More
pH 1.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
Marke: Reagecon 1010525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.02 pH-Einheiten | |
Flüssig | |
HDPE-Flasche GL45 |
pH-Wert 1.00 bei 25°C | |
500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 1.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon > 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur