Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10085884 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10085884
Marke: Thermo Scientific™ 260982110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
  • Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
  • Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
  • Entsprechend USP G27-Phase
Restek Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Phenole
  • Amine
  • Lösungsmittelrückstände und Lösungsmittelverunreinigungen
  • Drugs of Abuse
  • Pestizide
  • PCB-Kongener
  • Aroclor-Gemische
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 330/350 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 15m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung 0.5um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.