Learn More
Pufferlösung, pH 4.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 4.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 1040
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11412014
  • 35.71 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
pH-Puffer
Ja
100 °C
4
1000 ml
Merkmal
Not Miscible in water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer425B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number1040
Chargennummer424L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog Number1040
Chargennummer424H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number1040
Chargennummer424F2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number1040
Chargennummer424E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number1040
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4.00 > Menge: 1000  ml, getestet bei 20 degC