Learn More
Pufferlösung, pH 7.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 7.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 1070
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11462014
  • 29.12 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
Merkmal
Fully miscible in water
100 °C
7
1000 ml
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer724L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog Number1070
Chargennummer724H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number1070
Chargennummer724G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog Number1070
Chargennummer724E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number1070
Chargennummer724B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number1070
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 7.00 > Menge: 1 l; Getestet bei 20 Grad C