Learn More
Pufferlösung pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 7,00 wird bei 20 °C oder 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 1070525
Artikelnummer. 11476404
  • 32.60 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Mit Standardpräzision auf einen NIST-Wert kalibriert
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
Merkmal
Fully miscible in water
100 °C
7
500 ml
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer72525A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number1070525
Chargennummer72524K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog Number1070525
Chargennummer72524G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number1070525
Chargennummer72524C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number1070525
Chargennummer72524K1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number1070525
Name des Produkts
Pufferlösung pH 7,00, Reagecon™ > Menge: 500  ml, getestet bei 25 degC