Learn More
Axygen™ x50 automation compatible PCR microplate, 96 wells
Automatisierungskompatible 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit Halbrahmen
Marke: Axygen™ PCR-96-HS-AC-C
165.51 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bleibt auch nach dem Thermocyling flach
- Angewinkelter Dichtring für einfache Abdichtung und zur Verringerung der Verdampfung
- Sichtbare vertikale und horizontale Linien zwischen den Wells zur einfachen Nachverfolgung
- Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse
- Hohe Kompatibilität mit den wichtigsten Thermocyclern, Sequenzierern und Automatisierungsplattformen
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
50/Karton | |
Ja |
8 x 12 | |
Automatisierungskompatibel | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 St./Packung | |
Durchsichtig |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ x50 automation compatible PCR microplate, 96 wells > 96 Wells; Halbstehrand
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur