Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten
GREENER_CHOICE
Diese Platten eignen sich für die Automatisierung und für Hochdurchsatz-Verfahren sowie für die quantitative Echtzeit-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten gewährleisten optimale Wärmeübertragung dank ihrer Kombination aus Polypropylen-Wells mit außerordentlich dünnen Wänden sowie Festigkeit und Drehwiderstand dank ihres sehr robusten Polypropylenrahmens.
Marke:  Eppendorf™ 0030128672
150.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10355672
  • 159.64 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Platten eignen sich für die Automatisierung und für Hochdurchsatz-Verfahren sowie für die quantitative Echtzeit-PCR.Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten gewährleisten optimale Wärmeübertragung dank ihrer Kombination aus Polypropylen-Wells mit außerordentlich dünnen Wänden sowie Festigkeit und Drehwiderstand dank ihres sehr robusten Polypropylenrahmens.
  • Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
  • Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
  • Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
  • Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Minimal
Blau
PCR-Mikrotiterplatte
Stehrand
Steril
Konischer Boden (V-Well)
Ideal für quantitative Echtzeit-PCR und geeignet für die meisten Thermozykler
Ja
25 Packungen
Eppendorf
Ja
Real-time PCR
Polycarbonat
150 μl
Ja
25er-Packung
Durchsichtig
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten > Blau; Mit Stehrand