Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und halbhohem, erhabenem Stehrand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15604007 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15604007
Marke: BRAND™ 781373
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
  • Autoklavierbar
  • Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
  • Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
  • Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Bindungseigenschaft Untreated
Zertifizierung/Konformität DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung Bagged
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp PCR 96-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermal Cyclers
Ausführung des Rahmens Raised, semi-skirted
Material Polypropylene
Volumen (metrisch) Well 0.15 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Non-sterile
Oberflächenbehandlung Non-treated
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) qPCR
Enthält Plates only
Anzahl pro Packung 50
Profil Niedrige Höhe
RNase-frei Ja