Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten
Diese Platten eignen sich für die Automatisierung und für Hochdurchsatz-Verfahren sowie für die quantitative Echtzeit-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten gewährleisten optimale Wärmeübertragung dank ihrer Kombination aus Polypropylen-Wells mit außerordentlich dünnen Wänden sowie Festigkeit und Drehwiderstand dank ihres sehr robusten Polypropylenrahmens.
Marke: Eppendorf™ 0030128648
150.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Platten eignen sich für die Automatisierung und für Hochdurchsatz-Verfahren sowie für die quantitative Echtzeit-PCR.Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten gewährleisten optimale Wärmeübertragung dank ihrer Kombination aus Polypropylen-Wells mit außerordentlich dünnen Wänden sowie Festigkeit und Drehwiderstand dank ihres sehr robusten Polypropylenrahmens.
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf | |
Ja | |
Real-time PCR | |
Polycarbonat | |
Steril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Ideal für quantitative Echtzeit-PCR und geeignet für die meisten Thermozykler | |
Ja |
8 x 12 | |
25 Packungen | |
Transparent | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
96 | |
150 μl | |
Ja | |
25er-Packung |