Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo 96-Well PCR-Platten, weiße Wells - PROMO
Das Nonplusultra bei PCR-Hochleistungskunststoffen; die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und bietet unter allen Bedingungen eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Marke:  Thermo Scientific™ AB3596
Artikelnummer. 15361702
  • 206.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
  • Optimierte Well-Oberfläche verbessert die Abdichtung beim automatisierten Heißsiegeln
  • Stellfläche nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Stellfläche die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand—Verwindungssteife Thermozykler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
  • Dünnwandige Wells mit U-Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
  • Eingerückte alphanumerische Beschriftung der Gitterreferenz—Integriertes Rahmen- und Well-Design für verbesserte Hitzeversiegelung
  • Erhältlich in klaren und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
8 x 12
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
qPCR/Echtzeit-PCR
25 Platten
Weiß
Standard
Durchsichtig
96
ANSI-konforme Stellfläche gewährleistet die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Erhaben
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Armadillo 96-Well PCR-Platten, weiße Wells - PROMO > Klar; kein Barcode; weiße Wells