Learn More
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit einstellbarem Volumen
Ideale mechanische Pipetten für den Einsatz in Universitäten und im Labor. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit einstellbarem Volumen sind kostengünstig, präzis, praktisch und zuverlässig für den Umgang mit Flüssigkeiten.
Marke: Sartorius 720070
257.44 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einkanal
- Kostengünstig
- Leicht
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Genau, praktisch und zuverlässig
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die für Modelle >10 μl erhältlich sind
Spezifikation
0.6 %, 0.8 %, 2.5 % | |
Proline™ | |
20 bis 200 μl | |
1 μl |
Filterspitzen mit Sicherheitskonus (Standard oder Plus) | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
2 Jahre |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
7Stunden
22Minuten
7Sekunden
24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit einstellbarem Volumen > Volumenbereich: 20 bis 200 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur